3-Amino-2-Brompyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2264-25G OR2264-5G OR2264-100G
APOSOR2264-25GEA 414 DKK
APOSOR2264-25G APOSOR2264-5G APOSOR2264-100G
3-Amino-2-Brompyridin 98%
3-Amino-2-Brompyridin
Formel: C₅H₅BrN₂
Smeltepunkt: 76…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234064
CAS-nummer: 39856-58-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III