6-Chlor-2-pyridinboronsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2262-1G OR2262-250MG
APOSOR2262-1GEA 1900 DKK
APOSOR2262-1G APOSOR2262-250MG
6-Chlor-2-pyridinboronsyre
6-Chlor-2-pyridinboronsyre
Formel: C₅H₅BClNO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08063028
CAS-nummer: 652148-90-8