2,6-Dibromoisonicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2261-1G OR2261-250MG OR2261-5G
APOSOR2261-1GEA 186 DKK
APOSOR2261-1G APOSOR2261-250MG APOSOR2261-5G
2,6-Dibromoisonicotinic acid
2,6-Dibromoisonicotinic acid
Formel: C₆H₃Br₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09743987
CAS-nummer: 2016-99-1