N-(4-Aminophenyl)-N-methylacetamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR22594-1G OR22594-250MG OR22594-100MG
APOSOR22594-1GEA 0 DKK
APOSOR22594-1G APOSOR22594-250MG APOSOR22594-100MG
N-(4-Aminophenyl)-N-methylacetamide
N-(4-Aminophenyl)-N-methylacetamide
Formel: C₉H₁₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007859
CAS-nummer: 119-63-1
EINECS: 204-339-7