3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,5-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 3,5-Dimethylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester
OR2255-1G OR2255-5G OR2255-25G
APOSOR2255-1GEA 709 DKK
APOSOR2255-1G APOSOR2255-5G APOSOR2255-25G
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₁H₁₉BN₂O₂
Smeltepunkt: 163…168 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05663852
CAS-nummer: 857530-80-4