6-Methylindol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2254-5G OR2254-25G
APOSOR2254-5GEA 197 DKK
APOSOR2254-5G APOSOR2254-25G
6-Methylindol
6-Methylindole
Formel: C₉H₉N
Kogepunkt: 112 °C/5mmHg
Smeltepunkt: 29…32 °C
Massefylde: 1,059 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005682
CAS-nummer: 3420-02-8
UN nummer: 3335
ADR: 9,III