1-(4-Nitrophenyl)glycerol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: PNPG, 1-(4-Nitrophenyl)-1,2,3-propanetriol
OR22490-1G OR22490-250MG OR22490-5G
APOSOR22490-1GEA 0 DKK
APOSOR22490-1G APOSOR22490-250MG APOSOR22490-5G
1-(4-Nitrophenyl)glycerol 99%
1-(4-Nitrophenyl)glycerol
Formel: C₉H₁₁NO₅
Molekylvægt: 213.19 g/mol
Smeltepunkt: 93…101 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017037
CAS-nummer: 2207-68-3
EINECS: 218-624-9