tert-Butyl (azetidin-3-ylmethyl)carbamate hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-(Aminomethyl)azetidine hydrochloride, 3-BOC protected
OR2249-1G OR2249-5G
APOSOR2249-1GEA 523 DKK
APOSOR2249-1G APOSOR2249-5G
tert-Butyl (azetidin-3-ylmethyl)carbamate hydrochloride 97%
tert-Butyl (azetidin-3-ylmethyl)carbamate hydrochloride
Formel: C₉H₁₉ClN₂O₂
Molekylvægt: 222.7100 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08752583
CAS-nummer: 1170108-38-9