4-Chloro-1-methyl-3-nitro-1H-quinolin-2-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR22472-1G OR22472-250MG
APOSOR22472-1GEA 2460 DKK
APOSOR22472-1G APOSOR22472-250MG
4-Chloro-1-methyl-3-nitro-1H-quinolin-2-one 95%
4-Chloro-1-methyl-3-nitro-1H-quinolin-2-one
Formel: C₁₀H₇ClN₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 79966-13-5