2-Brom-4'-pentyloacetophenone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(Pent-1-yl)phenacyl bromide
OR22471-1G OR22471-10G
APOSOR22471-1GEA 327 DKK
APOSOR22471-1G APOSOR22471-10G
2-Brom-4'-pentyloacetophenone 95%
2-Brom-4'-pentyloacetophenone
Formel: C₁₃H₁₇BrO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 64328-68-3