3-(N-Boc-Methylaminomethyl)azetidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-[(Methylamino)methyl]azetidine hydrochloride, 3-BOC protected
OR2247-500MG OR2247-250MG
APOSOR2247-500MGEA 2040 DKK
APOSOR2247-500MG APOSOR2247-250MG
3-(N-Boc-Methylaminomethyl)azetidine hydrochloride
3-(N-Boc-Methylaminomethyl)azetidine hydrochloride
Formel: C₁₀H₂₁ClN₂O₂
Molekylvægt: 236.74 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09998721
CAS-nummer: 1170019-97-2