Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR22446-100G OR22446-25G OR22446-5G
APOSOR22446-100GEA 387 DKK
APOSOR22446-100G APOSOR22446-25G APOSOR22446-5G
Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride
Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride
Formel: C₅H₁₁NO₂·HCl
Smeltepunkt: 120…125 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00043270
CAS-nummer: 13031-60-2