Norbornane-2-carboxylic acid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
OR22442-1G OR22442-5G
APOSOR22442-1GEA 164 DKK
APOSOR22442-1G APOSOR22442-5G
Norbornane-2-carboxylic acid 99%
Norbornane-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₁₂O₂
Molekylvægt: 140.18 g/mol
Kogepunkt: 134…136 °C/16mmHg
Smeltepunkt: 40 °C
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00167749
CAS-nummer: 824-62-4
EINECS: 212-532-2
UN nummer: 3261
ADR: 8 III