5-Bromo-2-thenoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR22424-100G OR22424-25G OR22424-5G
APOSOR22424-100GEA 1240 DKK
APOSOR22424-100G APOSOR22424-25G APOSOR22424-5G
5-Bromo-2-thenoic acid 97%
5-Bromo-2-thenoic acid
Formel: C₅H₃BrO₂S
Smeltepunkt: 138…144 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00079725
CAS-nummer: 7311-63-9