4,5-Dibromo-2-thenoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4,5-Dibromo-2-thiophenecarboxylic acid, 4,5-Dibromothiophene-2-carboxylic acid
OR22419-25G OR22419-5G
APOSOR22419-25GEA 2130 DKK
APOSOR22419-25G APOSOR22419-5G
4,5-Dibromo-2-thenoic acid
4,5-Dibromo-2-thenoic acid
Formel: C₅H₂Br₂O₂S
Molekylvægt: 285.94 g/mol
Smeltepunkt: 225…232 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00039682
CAS-nummer: 6324-10-3
EINECS: 228-683-2