3-Chloro-4-hydroxypropiophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
1-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)propan-1-one
OR22406-1G
OR22406-250MG
OR22406-500MG
OR22406-2.5G
APOSOR22406-1GEA
3250
DKK
APOSOR22406-1G
APOSOR22406-250MG
APOSOR22406-500MG
APOSOR22406-2.5G
3-Chloro-4-hydroxypropiophenone
3-Chloro-4-hydroxypropiophenone
Formel:
C₉H₉ClO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00218581 CAS-nummer: 2892-27-5 |