5'-Bromo-2'-hydroxypropiophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)propan-1-one
OR22402-1G OR22402-5G
APOSOR22402-1GEA 164 DKK
APOSOR22402-1G APOSOR22402-5G
5'-Bromo-2'-hydroxypropiophenone
5'-Bromo-2'-hydroxypropiophenone
Formel: C₉H₉BrO₂
Molekylvægt: 229.0706 g/mol
Smeltepunkt: 76…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00218577
CAS-nummer: 17764-93-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III