2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenon 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR22374-25G OR22374-50G OR22374-5G
APOSOR22374-25GEA 2100 DKK
APOSOR22374-25G APOSOR22374-50G APOSOR22374-5G
2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenon 99%
2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenon
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Smeltepunkt: 80…82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017243
CAS-nummer: 90-24-4