Fmoc-Lys(ME,Boc)-OH
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Fmoc-Lys(Boc)(Me)-OH, Fmoc-Lys(Me,Boc)-OH
OR2236-100MG OR2236-1G OR2236-250MG
APOSOR2236-100MGEA 175 DKK
APOSOR2236-100MG APOSOR2236-1G APOSOR2236-250MG
Fmoc-Lys(ME,Boc)-OH
Fmoc-Lys(ME,Boc)-OH
Formel: C₂₇H₃₄N₂O₆
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01861332
CAS-nummer: 951695-85-5