5,6-Diaminouracil hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR22288-1G OR22288-5G
APOSOR22288-1GEA 763 DKK
APOSOR22288-1G APOSOR22288-5G
5,6-Diaminouracil hydrochloride
5,6-Diaminouracil hydrochloride
Formel: C₄H₆N₄O₂.HCl
MDL Number: MFCD00035307
CAS-nummer: 53608-89-2