n-Octyl acrylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Acrylic acid n-Octyl ester
OR22271-100G OR22271-25G
APOSOR22271-100GEA 2840 DKK
APOSOR22271-100G APOSOR22271-25G
n-Octyl acrylate 95%
n-Octyl acrylate
Formel: C₁₁H₂₀O₂
Molekylvægt: 184.28 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00048935
CAS-nummer: 2499-59-4