2,4-Dimethoxyphenylboronsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2224-5G OR2224-25G OR2224-100G
APOSOR2224-5GEA 164 DKK
APOSOR2224-5G APOSOR2224-25G APOSOR2224-100G
2,4-Dimethoxyphenylboronsyre
2,4-Dimethoxyphenylboronsyre
Formel: C₈H₁₁BO₄
Smeltepunkt: 125 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01074590
CAS-nummer: 133730-34-4