(R)-(-)-1,3-Butandiol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2223-1G OR2223-5G
APOSOR2223-1GEA 164 DKK
APOSOR2223-1G APOSOR2223-5G
(R)-(-)-1,3-Butandiol
(R)-(-)-1,3-Butandiol
Formel: C₄H₁₀O₂
Kogepunkt: 203…204 °C
Massefylde: 1,005 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 121 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064277
CAS-nummer: 6290-03-5