Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2221-10G OR2221-5G
APOSOR2221-10GEA 545 DKK
APOSOR2221-10G APOSOR2221-5G
Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate 98%
Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₀N₂O₄
Smeltepunkt: 223…225 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00216477
CAS-nummer: 16732-57-3