4',5'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Hydroxy-4,5-dimethoxyacetophenone, 1-(2-Hydroxy-4,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-one
OR22199-1G OR22199-25G OR22199-5G
APOSOR22199-1GEA 393 DKK
APOSOR22199-1G APOSOR22199-25G APOSOR22199-5G
4',5'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone 99%
4',5'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017241
CAS-nummer: 20628-06-2