2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR22185-100G OR22185-500G
APOSOR22185-100GEA 175 DKK
APOSOR22185-100G APOSOR22185-500G
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Formel: C₄H₆N₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006098
CAS-nummer: 56-06-4