Pentaerythrityl tetrabromid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,3-Dibromo-2,2-bis(bromomethyl)propane, Tetrakis(bromomethyl)methane, Pentaerythrityltetrabromide
OR22172-100G OR22172-25G
APOSOR22172-100GEA 2870 DKK
APOSOR22172-100G APOSOR22172-25G
Pentaerythrityl tetrabromid 98%
Pentaerythrityl tetrabromid
Formel: C₅H₈Br₄
Molekylvægt: 387.73 g/mol
Kogepunkt: 305
Smeltepunkt: 163
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000210
CAS-nummer: 3229-00-3