Cyclododecanon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
OR22155-100G
OR22155-25G
APOSOR22155-100GEA
1220
DKK
APOSOR22155-100G
APOSOR22155-25G
Cyclododecanon
Cyclododecanone
Formel:
C₁₂H₂₂O Kogepunkt: 277 °C/760mmHg Smeltepunkt: 59…61 °C Flammepunkt: 118 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003722 CAS-nummer: 830-13-7 UN nummer: 3077 ADR: 9+EHS,III |