Cyclododecanon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR22155-100G OR22155-25G
APOSOR22155-100GEA 1220 DKK
APOSOR22155-100G APOSOR22155-25G
Cyclododecanon
Cyclododecanone
Formel: C₁₂H₂₂O
Kogepunkt: 277 °C/760mmHg
Smeltepunkt: 59…61 °C
Flammepunkt: 118 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003722
CAS-nummer: 830-13-7
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III