2-Brom-4-methyl-6-nitroanilin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-6-nitro-p-toluidine, 4-Amino-3-bromo-5-nitrotoluene
OR22152-25G OR22152-5G
APOSOR22152-25GEA 404 DKK
APOSOR22152-25G APOSOR22152-5G
2-Brom-4-methyl-6-nitroanilin
2-Brom-4-methyl-6-nitroanilin
Formel: C₇H₇BrN₂O₂
Smeltepunkt: 64…66 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00209452
CAS-nummer: 827-24-7