2-Cinnamoylthiophene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Styryl 2-Thienyl Ketone, 3-Phenyl-1-(thiophen-2-yl)prop-2-en-1-one, 3-Phenyl-1-(2-thienyl)-2-propen-1-one
OR22146-1G OR22146-5G OR22146-25G
APOSOR22146-1GEA 262 DKK
APOSOR22146-1G APOSOR22146-5G APOSOR22146-25G
2-Cinnamoylthiophene 98%
2-Cinnamoylthiophene
Formel: C₁₃H₁₀OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059742
CAS-nummer: 3988-77-0