2-Aminoquinolin 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Quinolin-2-ylamine
OR22144-1G OR22144-250MG
APOSOR22144-1GEA 186 DKK
APOSOR22144-1G APOSOR22144-250MG
2-Aminoquinolin 96%
2-Aminoquinolin
Formel: C₉H₈N₂
Molekylvægt: 144.18
Kogepunkt: 305
Smeltepunkt: 125…131 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00038079
CAS-nummer: 580-22-3
EINECS: 209-458-8