3-Brom-2-nitroanilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2214-5G OR2214-25G
APOSOR2214-5GEA 218 DKK
APOSOR2214-5G APOSOR2214-25G
3-Brom-2-nitroanilin 98%
3-Brom-2-nitroanilin
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
Molekylvægt: 217.02 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08063248
CAS-nummer: 7138-15-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III