4-Hydroxy-3-nitrobenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR22139-100G OR22139-25G OR22139-500G
APOSOR22139-100GEA 339 DKK
APOSOR22139-100G APOSOR22139-25G APOSOR22139-500G
4-Hydroxy-3-nitrobenzoesyre 98%
4-Hydroxy-3-nitrobenzoesyre
Formel: C₇H₅NO₅
Smeltepunkt: 183…186 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007119
CAS-nummer: 616-82-0
EINECS: 210-494-1