7-Hydroxy-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR22121-25G OR22121-5G
APOSOR22121-25GEA 218 DKK
APOSOR22121-25G APOSOR22121-5G
7-Hydroxy-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
7-Hydroxy-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Formel: C₆H₆N₄O
Smeltepunkt: 280…283 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005555
CAS-nummer: 2503-56-2
EINECS: 219-706-7