2,6-Dibromanilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR2212-100G OR2212-25G OR2212-5G
APOSOR2212-100GEA 1560 DKK
APOSOR2212-100G APOSOR2212-25G APOSOR2212-5G
2,6-Dibromanilin 98%
2,6-Dibromanilin
Formel: C₆H₅Br₂N
Kogepunkt: 262…264 °C
Smeltepunkt: 79…83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007638
CAS-nummer: 608-30-0
EINECS: 210-158-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III