7-Acetyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR22118-1G OR22118-10G OR22118-5G
APOSOR22118-1GEA 491 DKK
APOSOR22118-1G APOSOR22118-10G APOSOR22118-5G
7-Acetyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
7-Acetyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
Formel: C₁₁H₁₂O₃
Kogepunkt: 120 °C/0,5mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00114700
CAS-nummer: 22776-09-6