2-(5-Chloro-2-nitrophenyl)acetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
OR22114-1G
OR22114-250MG
APOSOR22114-1GEA
2310
DKK
APOSOR22114-1G
APOSOR22114-250MG
2-(5-Chloro-2-nitrophenyl)acetonitrile
2-(5-Chloro-2-nitrophenyl)acetonitrile
Formel:
C₈H₅ClN₂O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00114693 CAS-nummer: 72301-65-6 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |