2,6-Dimethyl-4-hydrazinopyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR22107-1G OR22107-250MG
APOSOR22107-1GEA 976 DKK
APOSOR22107-1G APOSOR22107-250MG
2,6-Dimethyl-4-hydrazinopyrimidine
2,6-Dimethyl-4-hydrazinopyrimidine
Formel: C₆H₁₀N₄
Molekylvægt: 138.17 g/mol
Smeltepunkt: 189…190 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00102150
CAS-nummer: 14331-56-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III