4-(Ethylamino)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR22095-10G OR22095-1G OR22095-5G
APOSOR22095-10GEA 850 DKK
APOSOR22095-10G APOSOR22095-1G APOSOR22095-5G
4-(Ethylamino)benzoic acid
4-(Ethylamino)benzoic acid
Formel: C₉H₁₁NO₂
Smeltepunkt: 175…177 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00102118
CAS-nummer: 7409-09-8