Diphenylcyclopropenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR22091-1G OR22091-5G OR22091-10G
APOSOR22091-1GEA 164 DKK
APOSOR22091-1G APOSOR22091-5G APOSOR22091-10G
Diphenylcyclopropenone
Diphenylcyclopropenone
Formel: C₁₅H₁₀O
Smeltepunkt: 118…122 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001311
CAS-nummer: 886-38-4
EINECS: 212-948-4