4,6-Di(tert-butyl)benzene-1,3-diol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR22090-1G OR22090-5G
APOSOR22090-1GEA 985 DKK
APOSOR22090-1G APOSOR22090-5G
4,6-Di(tert-butyl)benzene-1,3-diol 95%
4,6-Di(tert-butyl)benzene-1,3-diol
Formel: C₁₄H₂₂O₂
Smeltepunkt: 120…125 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044513
CAS-nummer: 5374-06-1
EINECS: 226-366-3