3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR22087-25G OR22087-5G
APOSOR22087-25GEA 2080 DKK
APOSOR22087-25G APOSOR22087-5G
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinon 98%
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinon
Formel: C₁₄H₂₀O₂
Smeltepunkt: 114…117 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001647
CAS-nummer: 3383-21-9
EINECS: 222-189-0