2-Brompropansyreethylester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: DL-Ethyl 2-bromopropionate, Ethyl 2-bromopropionate
OR2205-10KG OR2205-2.5KG OR2205-500G
APOSOR2205-10KGEA 3930 DKK
APOSOR2205-10KG APOSOR2205-2.5KG APOSOR2205-500G
2-Brompropansyreethylester
2-Brompropansyreethylester
Formel: C₅H₉BrO₂
Kogepunkt: 156…160 °C
Massefylde: 1,394 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 51 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000144
CAS-nummer: 535-11-5
EINECS: 208-609-2
UN nummer: 2920
ADR: 8+3,II