4-Oxopent-2-enoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR22045-1G OR22045-50MG OR22045-250MG OR22045-500MG OR22045-2.5G
APOSOR22045-1GEA 2560 DKK
APOSOR22045-1G APOSOR22045-50MG APOSOR22045-250MG APOSOR22045-500MG APOSOR22045-2.5G
4-Oxopent-2-enoic acid
4-Oxopent-2-enoic acid
Formel: C₅H₆O₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00014016
CAS-nummer: 4743-82-2