1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-2-methoxyethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2',4'-Dihydroxy-2-methoxyacetophenone
OR22032-1G OR22032-500MG
APOSOR22032-1GEA 2310 DKK
APOSOR22032-1G APOSOR22032-500MG
1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-2-methoxyethanone
1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-2-methoxyethanone
Formel: C₉H₁₀O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00100481
CAS-nummer: 57280-75-8