4-Chloro-6-methoxy-2-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR22002-1G OR22002-5G
APOSOR22002-1GEA 1900 DKK
APOSOR22002-1G APOSOR22002-5G
4-Chloro-6-methoxy-2-methylquinoline
4-Chloro-6-methoxy-2-methylquinoline
Formel: C₁₁H₁₀ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00093863
CAS-nummer: 50593-73-2