2-Allyl-3-hydroxybenzaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR21984-100MG OR21984-1G
APOSOR21984-100MGEA 218 DKK
APOSOR21984-100MG APOSOR21984-1G
2-Allyl-3-hydroxybenzaldehyd
2-Allyl-3-hydroxybenzaldehyd
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Smeltepunkt: 97…98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00100646
CAS-nummer: 79950-42-8