1-(2,4-Dihydroxy-5-propylphenyl)ethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR21981-1G OR21981-5G
APOSOR21981-1GEA 698 DKK
APOSOR21981-1G APOSOR21981-5G
1-(2,4-Dihydroxy-5-propylphenyl)ethanone
1-(2,4-Dihydroxy-5-propylphenyl)ethanone
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Smeltepunkt: 99…101 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00100627
CAS-nummer: 63411-87-0