Methyl2-Brom-5-chlorbenzoat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2198-100G OR2198-25G
APOSOR2198-100GEA 850 DKK
APOSOR2198-100G APOSOR2198-25G
Methyl2-Brom-5-chlorbenzoat 98%
Methyl2-Brom-5-chlorbenzoat
Formel: C₈H₆BrClO₂
Smeltepunkt: 37…40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00144763
CAS-nummer: 27007-53-0