Methyl3-Brombenzoat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 3-bromobenzoate, 3-Bromobenzoic acid methyl ester
OR2197-100G OR2197-25G
APOSOR2197-100GEA 828 DKK
APOSOR2197-100G APOSOR2197-25G
Methyl3-Brombenzoat
Methyl3-Brombenzoat
Formel: C₈H₇BrO₂
Molekylvægt: 215.05 g/mol
Kogepunkt: 127…128 °C
Smeltepunkt: 31…33 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017777
CAS-nummer: 618-89-3